Learn More
Buffer Solution pH 5.00, Reagecon™
21.85 - 41.91
Specificatie
pH | 5.00 |
---|---|
Fysische vorm | Liquid |
Type oplossing | Buffer |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
11432014
|
Reagecon
10505 |
500 mL |
21.85
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
11440459
![]() |
Reagecon
1050 |
1 L |
41.91
1 liter |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
Specificatie
5.00 | |
Liquid | |
Buffer |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction