Learn More
Bufferoplossing, pH 4.64
Specificatie
Kleur | Kleurloos |
---|---|
pH | 4.64 |
Fysische vorm | Liquid |
Type oplossing | pH-bufferoplossing |
Geur | Geen |
Verpakking | 250 ml |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
10598471
|
Mettler Toledo
51319013 |
250 ml |
for
|
N/A | Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
Beschrijving
Specificatie
Kleurloos | |
Liquid | |
Geen |
4.64 | |
pH-bufferoplossing | |
250 ml |