Learn More
Kleurgecodeerde bufferoplossing pH 7.00, geel
Gebruik kleurgecodeerde pH-buffers voor gebruiksgemak. Reagecon™ kleurgecodeerde pH-bufferoplossingen, getest bij 25 °C, zijn gecertificeerd en NIST-traceerbaar.
25.00 - 105.00
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Kleur | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Kleur | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||
11484579
![]() |
Reagecon
1100525C |
500 mL | HDPE Bottle | Blue |
25.00
500 ml |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||
11850513
![]() |
Reagecon
1070525C |
500 ml | HDPE Bottle | Geel |
27.60
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||
11494579
![]() |
Reagecon
110025C |
1 L | HDPE Bottle GL45 | Blue |
33.65
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||
11434629
![]() |
Reagecon
BPH05 |
5 L | Bag-in-Box Container | Blue |
105.00
5 liter |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||
11404589
![]() |
Reagecon
510025C |
5 L | HDPE Bottle | Blue |
101.00
5 liter |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||
Beschrijving
- Gekleurde pH-bufferoplossingen
- Getest bij 25 °C
- Gecertificeerd door de geaccrediteerde testmethode ISO/IEC 17025 van Reagecon
- NIST-traceerbaarheid
- Aangeboden in verschillende verpakkingsformaten
Specificatie
10 | |
Liquid |