Learn More
BUCHI Verdampingskolf en accessoires
Kolven gemaakt van borosilicaatglas 3.3 dat resistent is tegen chemicaliën en temperatuurschommelingen van 180 °C
Merk: BUCHI 048618
This item is not returnable.
View return policy
Beschrijving
- Flask ring made of non-sliding silicone
Specificatie
Silicone | |
Kolfhouder | |
Verdampingssysteem |