Learn More
Bromoacetic acid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 79-08-3 | C2H3BrO2 | 138.95 g/mol
49.25 - 571.85
Chemische identificatiekenmerken
CAS 79-08-3
Moleculaire formule C2H3BrO2
Molecular Weight (g/mol) 138.95
MDL-nummer MFCD00002678
InChI Key KDPAWGWELVVRCH-UHFFFAOYSA-N
Synoniem bromoacetic acid, monobromoacetic acid, bromoethanoic acid, acetic acid, bromo, to ntu, bromoacetate ion, acide bromacetique, 2-bromoacetyl group, 2-bromoethanoic acid, acetic acid, 2-bromo
PubChem CID 6227
IUPAC Name 2-bromoacetic acid
SMILES C(C(=O)O)Br
Meer specificaties weergeven
Producten 4
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10316360
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
106572500
250 g Glass bottle
49.25
10112420
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
106570010
1 kg Glass bottle
128.64
10216883
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
106570025
2.5 kg Glass bottle
161.81
13498298
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
106570100
10 kg Plastic Pail
571.85
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
79-08-3
138.95
KDPAWGWELVVRCH-UHFFFAOYSA-N
6227
C(C(=O)O)Br
C2H3BrO2
MFCD00002678
bromoacetic acid, monobromoacetic acid, bromoethanoic acid, acetic acid, bromo, to ntu, bromoacetate ion, acide bromacetique, 2-bromoacetyl group, 2-bromoethanoic acid, acetic acid, 2-bromo
2-bromoacetic acid
Specificatie
Bromoacetic acid
49.0°C to 51.0°C
1.9300g/mL
113°C
99%
BrCH2CO2H
02,213
1.93
Solubility in water: 900g/100mL (25°C). Other solubilities:g/100g(25°C): methanol-900,ether-735,benzene-308,carbon tetrachloride-168,soluble in acetone and alcohol,practically insoluble in n-heptane
C(C(=O)O)Br
138.95
138.95
Crystalline Mass or Crystalline Powder, Flakes, Crystals and/or Chunks
79-08-3
White to Yellow
208.0°C
Authentic
C2H3BrO2
MFCD00002678
15,1407
bromoacetic acid, monobromoacetic acid, bromoethanoic acid, acetic acid, bromo, to ntu, bromoacetate ion, acide bromacetique, 2-bromoacetyl group, 2-bromoethanoic acid, acetic acid, 2-bromo
KDPAWGWELVVRCH-UHFFFAOYSA-N
2-bromoacetic acid
6227
99%
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Toxic if swallowed.
Toxic in contact with skin.
Causes severe skin burns and eye damage.
Toxic if inhaled.
May cause an allergic skin reaction.
Very toxic to aquatic life.
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF SWALLOWED: rinse mouth.
Do NOT induce vomiting.
IF ON SKIN: Gently wash with plenty of soap and water.
IF INHALED: Remove to fresh air
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 201-175-8
Productidentificatie
  • Bromoacetic acid
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 3
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1A
  • Sensibilisering van de huid Categorie 1
  • ACUUT AQUATISCH GEVAAR Categorie 1 voor acute toxiciteit
Gevarenaanduiding
  • H301-Giftig bij inslikken.
  • H311-Giftig bij contact met de huid.
  • H331-Giftig bij inademing.
  • H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
  • H317-Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
  • H400-Zeer giftig voor in het water levende organismen.
Veiligheidsmaatregel
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
  • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
  • P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
  • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.