Learn More
Brij™ L23 PHARMA-PA-(MV), previous name Brij™ 35, Thermo Scientific Chemicals
43.59 - 380.90
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 9002-92-0 |
---|---|
Moleculaire formule | C14H30O2 |
Molecular Weight (g/mol) | 230.39 |
MDL-nummer | MFCD00043063 |
InChI Key | SFNALCNOMXIBKG-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | Polyoxyethylene(23)lauryl ether |
IUPAC Name | 2-(dodecyloxy)ethan-1-ol |
SMILES | CCCCCCCCCCCCOCCO |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
10124810
|
Thermo Scientific Acros
228342500 |
250 g | HDPE plastic bottle |
43.59
250 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
10043100
|
Thermo Scientific Acros
228345000 |
500 g | HDPE plastic bottle |
68.78
500 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
10226430
|
Thermo Scientific Acros
228340010 |
1 kg | HDPE plastic bottle |
109.55
1 kg |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
11956941
|
Thermo Scientific Acros
228340051 |
5 kg | Plastic drum |
380.90
5 kg |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
9002-92-0 | |
230.39 | |
SFNALCNOMXIBKG-UHFFFAOYSA-N | |
2-(dodecyloxy)ethan-1-ol |
C14H30O2 | |
MFCD00043063 | |
Polyoxyethylene(23)lauryl ether | |
CCCCCCCCCCCCOCCO |
Specificatie
Brij™ 35 | |
5mg KOH/g max. | |
Waxy Pellets | |
33.0°C to 40.0°C | |
40 to 60mg KOH/g | |
C14H30O2 | |
1% max. | |
Polyoxyethylene(23)lauryl ether | |
SFNALCNOMXIBKG-UHFFFAOYSA-N | |
2-(dodecyloxy)ethan-1-ol | |
1199.56 |
White | |
9002-92-0 | |
>100.0°C | |
>149°C | |
Authentic | |
C12H25(OCH2CH2)23OH | |
MFCD00043063 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, propylene glycol, insoluble in mineral oil and vegetable oils | |
CCCCCCCCCCCCOCCO | |
230.39 |
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
- Brij]TS 35