Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ Brefeldin A Solution (1000X)
Addition of Brefeldin A during the last hours of in vitro activation of cells results in enhanced detection of intracellular cytokines.
Merk:  Invitrogen™ 00-4506-51
58.46 EUR valid until 2025-06-30
Use promo code "24074" to get your promotional price.
Produktcode. 15526276
  • 87.25 /
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Explore more special offers
Beschrijving
Beschrijving
  • Brefeldin A is an inhibitor of intracellular protein transport
  • Incubation of cells in culture with Brefeldin A leads to blockade of protein transport to the Golgi complex (GC) and accumulation of proteins in the endoplasmic reticulum (ER)
  • Brefeldin A is effective for enhanced detection of a majority of mouse and human intracellular cytokines; however, it is advised that the investigators evaluate the use and efficacy of this reagent as well as other protein transport inhibitors such as Monensin in their specific assay system
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specificatie
Specificatie
1 mL
eBioscience™
Liquid
Inhibitor
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
  • eBioscience Brefeldin A Solution (1000X)
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 3
  • Ontvlambare vloeistof Categorie 2
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 1
Gevarenaanduiding
  • H225-Licht ontvlambare vloeistof en damp.
  • H301-Giftig bij inslikken.
  • H311-Giftig bij contact met de huid.
  • H331-Giftig bij inademing.
  • H370-Veroorzaakt schade aan organen.
Veiligheidsmaatregel
  • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
  • P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
  • P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
  • P264-Na het werken met dit product grondig wassen.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P301+P310-NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
  • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
  • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
  • P308+P313-NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
  • P370+P378-In geval van brand: blussen met .
  • P403+P233-Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
  • P403+P235-Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.
  • P501b-Inhoud/verpakking afvoeren naar verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.
Aanvullende informatie
  • MIXTURE LIST-Bevat: methanol
SDS
Documentatie
Documentatie
Certificates
Speciale aanbiedingen
Speciale aanbiedingen