Learn More
BRAND™ Deep Well Plate Mat Covers
Provide an effective plug seal for each well. Use of cover mats reduces the maximum volume of wells, but improves sealing and reduces evaporation of sample.
87.70 - 621.00
Specificatie
Producttype Cover Mat
Meer specificaties weergeven
Producten 5
Produktcode Merk Plate Compatibility Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Plate Compatibility Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10315621
Bekijk documenten
BRAND™
701362
Microplate, 2.2 mL
87.70
24 stuks
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
10089920
Bekijk documenten
BRAND™
701360
Microplate, 1.1 mL
89.30
24 stuks
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
10655903
Bekijk documenten
BRAND™
701357
384-well Deep Well Plate, 0.3 mL
621.00
50 stuks
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
10585863
Bekijk documenten
BRAND™
701358
96-well Deep Well Plate, 0.5 mL
382.00
50 stuks
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
11613149
Bekijk documenten
BRAND™
701368
96-well Deep Well Plate, 1.2 mL
294.00
50 stuks
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • For use with 96-well plates, 364-well plates, and deep-well plates
  • Polypropylene, polyethylene and silicone mats are autoclavable (EVA is not autoclavable.)
  • Improves sealing and reduces evaporation of sample.
Specificatie
Specificatie
Cover Mat