Learn More
BRAND™ Bruingele flessen met veiligheidscoating
Beschermt lichtgevoelige producten en monsters. BrandTech™ geelbruine flessen met veiligheidscoating zijn gemaakt van natronkalkglas met ruimtebesparend vierkant ontwerp. Met schroefdoppen van polypropyleen en LDPE-schenkringen.
18.35 - 23.45
Specificatie
Kleur | Bruingeel |
---|---|
Inclusief | Schroefdop van polypropyleen, schenkring van LDPE |
Materiaal | Natronkalkglas |
Bedrijfstemperatuur | 80° C |
Producttype | Fles met veiligheidscoating |
Beschrijving
Flessen met schroefdraad en coating van ethyleen-acrylaat zijn ontworpen voor de bescherming van lichtgevoelige producten en monsters.- Gemaakt van natronkalkglas
- Ruimtebesparend, vierkant ontwerp
- Maximale bedrijfstemperatuur: 80 °C
- Met schroefdop van polypropyleen en LDPE-schenkring
Behoud de coating door niet te reinigen bij temperaturen hoger dan 60 °C
Specificatie
Bruingeel | |
Natronkalkglas | |
Fles met veiligheidscoating |
Schroefdop van polypropyleen, schenkring van LDPE | |
80° C |