Learn More
Brady™ ToughStripe™ Floor Marking Divider Marks
Durable T-shaped tape perfect for marking skid and pallet storage areas, as well as other designated areas
31.50 - 72.30
Specificatie
Certificeringen/conformiteit ASTM ANSI F1679, ANSI A1264.2 2006, OSHA 1910.22
Beschrijving ToughStripe Diecut Shapes (L's, T's, +'s, footprints and more)
Type kleefmiddel Rubber, Permanent
Indeling Tape
Materiaal Polyester
Meer specificaties weergeven
Producten 18
Produktcode Merk Kleur Lengte (Engels) Breedte (Engels) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Kleur Lengte (Engels) Breedte (Engels) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11781206
Bekijk documenten
Brady™
104436
Red 5 in. 2 in.
31.50
1 pak
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
11791206
Bekijk documenten
Brady™
104437
Green 5 in. 2 in.
31.50
1 pak
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
11711216
Bekijk documenten
Brady™
104439
Yellow 5 in. 2 in.
31.50
1 pak
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
11721216
Bekijk documenten
Brady™
104440
Black 5 in. 2 in.
31.50
1 pak
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
11701216
Bekijk documenten
Brady™
104438
Blue 5 in. 2 in.
31.50
1 pak
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
11731216
Bekijk documenten
Brady™
104441
White 5 in. 2 in.
31.50
1 pak
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
11701226
Bekijk documenten
Brady™
104448
Red 8 in. 3 in.
47.70
1 pak
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
11721226
Bekijk documenten
Brady™
104450
Blue 8 in. 3 in.
47.70
1 pak
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
11711226
Bekijk documenten
Brady™
104449
Green 8 in. 3 in.
47.70
1 pak
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
11731226
Bekijk documenten
Brady™
104451
Yellow 8 in. 3 in.
47.70
1 pak
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
11741226
Bekijk documenten
Brady™
104452
Black 8 in. 3 in.
47.70
1 pak
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
11751226
Bekijk documenten
Brady™
104453
White 8 in. 3 in.
47.70
1 pak
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
11721236
Bekijk documenten
Brady™
104460
Red 10 in. 4 in.
72.30
1 pak
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
11731236
Bekijk documenten
Brady™
104461
Green 10 in. 4 in.
72.30
1 pak
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
11751236
Bekijk documenten
Brady™
104463
Yellow 10 in. 4 in.
72.30
1 pak
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
11741236
Bekijk documenten
Brady™
104462
Blue 10 in. 4 in.
72.30
1 pak
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
11771236
Bekijk documenten
Brady™
104465
White 10 in. 4 in.
72.30
1 pak
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
11761236
Bekijk documenten
Brady™
104464
Black 10 in. 4 in.
72.30
1 pak
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
Durability
  • Withstands forklift traffic without tearing or lifting
  • Low-profile design minimizes tears and scratches from skids, pallet jacks, etc.
  • Made with rugged polyester and aggressive adhesive
Painless Removal
  • Does not chip and flake when being removed - comes off in one piece
  • Clean removal without any unsightly adhesive residue or damage to the floor
High Visibility
  • High-gloss surface shines like new paint
  • Low profile minimizes debris buildup along the edges that occurs with thicker (extruded) floor marks
  • Surface resists marks and smudges and cleans up like new
  • Available in a variety of high-impact colors
Specificatie
Specificatie
ASTM ANSI F1679, ANSI A1264.2 2006, OSHA 1910.22
Rubber, Permanent
Polyester
115 Gardner Units
T-shaped
-18°C to +54°C
0.201 mm
ToughStripe Diecut Shapes (L's, T's, +'s, footprints and more)
Tape
For floor corner mark, Used to mark aisles, passageways, storage locations and point out safety equipment and exits
20/Pk.
0°F to 130°F
0.008 in.