Learn More
Robu™ Borosilicate Glass Standard Filter Crucibles
Merk:  Robu™ 20502
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 16823016
  • 222.00 / 10 stuks
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
Specificatie
Specificatie
46mm
Analytical filtration in laboratories
46mm
Standard Filter Crucible
Borosilicate Glass
50 mL
61mm
2