Learn More
Gravis Borosilicate Glass Sample Bottles
Glass pillbox bottles, 22 mm diameter.
Merk:  Gravis E00910
Produktcode. 15194623
  • 118.00 / 220 stuks
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Pillbox style sample bottle
Specificatie
Specificatie
0.9 in.
Borosilicate Glass
Reusable
No
Not Autoclavable
Sample Vial
Certified Quality
22 mm
Non-sterile
8.5 mL
0.3 oz.
220 Pk.
No
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
SDS
Documentatie
Documentatie
Certificates
Bekijk bijbehorende artikelen