Learn More
Cole-Parmer™ Borosilicate Glass Media Bottles
GREENER_CHOICE
204.00 - 239.00
Specificatie
Materiaal Borosilicate Glass
Aantal per doos 4Pack
Aantal 4Pack
Kleur van sluiting Orange
Autoclaveerbaar Autoclavable
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Inhoud (metrisch) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Inhoud (metrisch) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
15186364
GREENER_CHOICE
Bekijk documenten
Cole-Parmer™
34574-22
250 mL This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
15196364
GREENER_CHOICE
Bekijk documenten
Cole-Parmer™
34574-23
500 mL This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Beschrijving
Beschrijving
Specificatie
Specificatie
Borosilicate Glass
4Pack
Autoclavable
Polypropylene
4Pack
Orange
Media Bottle
Screw Cap