Learn More
Boron tribromide dimethyl sulfide, 1M solution in methylene chloride, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Merk: Thermo Scientific Acros
135.00 EUR valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Lewis acidSpecificatie
Boron tribromide dimethyl sulfide | |
29957-59-3, 75-09-2 | |
C2H6BBr3S | |
tribromoborane-methyl sulfide, boron tribromide-methyl sulfide complex, boron tribromide dimethyl sulfide complex, tribromo dimethyl-??-sulfanylidene-??-borane, dimethyl sulfide-tribromoborane, tribromo dimethylsulfonio boranuide, boron tribromide-methylsulfide complex, borontribromide-methyl sulfide complex, boron tribromide dimethyl sulfide complex solution | |
YNLFEVAOQLXINF-UHFFFAOYSA-N | |
(methylsulfanyl)methane; tribromoborane | |
4181510 | |
AcroSeal™ Glass bottle | |
1.4560g/mL |
1M solution in methylene chloride | |
100 mL | |
MFCD00043296 | |
Solubility in water: reacts | |
CSC.BrB(Br)Br | |
312.65 | |
312.66 | |
1.456 |
Veiligheid en behandeling
- Boron tribromide dimethyl sulfide, 1M solution in methylene chloride
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Acute toxiciteit Categorie 3
- Kankerverwekkendheid Categorie 2
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 2
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
- H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
- H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- H351-Verdacht van het veroorzaken van kanker.
- H373-Kan schade aan organen.
- H311-Giftig bij contact met de huid.
- H331-Giftig bij inademing.
- H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
- H336-Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
- H301-Giftig bij inslikken.
Veiligheidsmaatregel
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
- P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
- P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.