Learn More
Boric Acid 2% Solution For Kjeldahl N Det., Chem Lab
51.25 - 106.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 10043-35-3 |
---|---|
Moleculaire formule | BH3O3 |
Molecular Weight (g/mol) | 61.83 |
MDL-nummer | MFCD00011337 |
InChI Key | KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N |
IUPAC Name | boric acid |
SMILES | OB(O)O |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
15923947
|
Chem Lab
CL02.0241.5000 |
5 L |
51.25
5 liter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11919172
|
Chem Lab
CL02.0205.9010 |
10 L |
106.00
10 liter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Chemische identificatiekenmerken
10043-35-3 | |
61.83 | |
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N | |
OB(O)O |
BH3O3 | |
MFCD00011337 | |
boric acid |
Specificatie
3.9 to 4.3 | |
10043-35-3 | |
100°C | |
Polyethylene | |
Liquid | |
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N | |
boric acid |
Colorless | |
0°C | |
1 g/mL | |
BH3O3 | |
MFCD00011337 | |
OB(O)O | |
61.83 |
Veiligheid en behandeling
Recommended Storage : Store at room temp