Learn More
BNIP3 Mouse anti-Human, Clone: 2H7D8, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00 - 410.00
Specificatie
Antigeen BNIP3
Kloon 2H7D8
Concentratie 1000 μg/mL
Toepassingen Western Blot, ELISA
Classificatie Monoclonal
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
17679776
Bekijk documenten
Proteintech
68091-1-IG-20UL
20 μL
145.00
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
17669776
Bekijk documenten
Proteintech
68091-1-IG-150UL
150 μL
410.00
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
BNIP3 Monoclonal antibody apecifically detetects BNIP3 antigen in Human Samples. It is validated for Western Blot, ELISA.
Specificatie
Specificatie
BNIP3
1000 μg/mL
Monoclonal
Liquid
Human
BC009342
BNIP3
IgG2b
Protein A purification
2H7D8
Western Blot, ELISA
Unconjugated
Mouse
PBS with 0.02% sodium azide and 50% glycerol pH 7.3.
664
BNIP3 fusion protein Ag27935
Primary
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.