Learn More
Hirschmann™ Class AS Burettes with Blue Graduation
Excellent for dispensing measured amounts of chemical solutions in the laboratory. Hirschmann Instruments™ Class AS Burettes with Blue Graduation are manufactured from durable DURAN™ glass tubing.
157.00
Specificatie
Materiaal Glas
Inclusief Schellbach-strepen
Schaalverdeling 0.1 ml, Blauwe schaalverdeling
Afsluitkraan Straight
Materiaal afsluitkraan Glas
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Inhoud (metrisch) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Inhoud (metrisch) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11732362
Bekijk documenten
Hirschmann™
3140175
50 ml
157.00
Toevoegen aan winkelmandje
11712362
Bekijk documenten
Hirschmann™
3140160
10 mL
157.00
2 stuks
Toevoegen aan winkelmandje
11722362
Bekijk documenten
Hirschmann™
3140170
25 ml
157.00
2 stuks
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Schellbach, main point ring graduation in blue
  • Straight stopcock with glass key
  • Acc. to DIN EN ISO 385
  • Conformity certified, with dated batch identification
Specificatie
Specificatie
Glas
0.1 ml, Blauwe schaalverdeling
Glas
Class AS
Schellbach-strepen
Straight
Buret
DIN EN ISO 385