Learn More
Huttenlocher™ Zwarte vormmassa schroefdoppen
1.00 - 2.00
Specificatie
Inclusief | LDPE-liner |
---|---|
Aantal per verpakking | Elk 1 |
Aantal | Elk 1 |
Productlijn | LDPE |
Producttype | Dop |
Produktcode | Merk | Certificeringen/conformiteit | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Certificeringen/conformiteit | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
10231531
|
Huttenlocher™
405481120024 |
DIN68/HF |
2.00
|
![]() |
|||||
10169240
|
Huttenlocher™
405181100024 |
DIN 18 | N/A | N/A | N/A | ||||
10673861
|
Huttenlocher™
405381050024 |
DIN 28 |
1.00
|
![]() |
|||||
10251481
|
Huttenlocher™
405481301024 |
DIN 32 |
1.00
|
![]() |
|||||
10749851
|
Huttenlocher™
405481050024 |
DIN 40 |
1.00
|
![]() |
|||||
10382971
|
Huttenlocher™
405481070024 |
DIN 55 |
1.05
|
![]() |
|||||
Specificatie
LDPE-liner | |
Elk 1 | |
Dop | |
Schroefdop |
Elk 1 | |
LDPE | |
LDPE |