Learn More
Bismuth, plasma standard solution, Specpure™ Bi 1000μg/mL, Thermo Scientific Chemicals
52.66 - 201.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 7440-69-9, 7732-18-5 |
---|---|
Moleculaire formule | Bi |
Molecular Weight (g/mol) | 208.98 |
MDL-nummer | MFCD00134033 |
InChI Key | JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N |
PubChem CID | 5359367 |
ChEBI | CHEBI:33301 |
IUPAC Name | bismuth |
SMILES | [Bi] |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
11341369
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013822.AD |
50 mL |
52.66
50 ml |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11351369
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013822.AE |
100 mL |
77.59
100 ml |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11490330
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013822.AP |
500 mL |
201.00
500 ml |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
7440-69-9, 7732-18-5 | |
208.98 | |
JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N | |
CHEBI:33301 | |
[Bi] |
Bi | |
MFCD00134033 | |
5359367 | |
bismuth |
Specificatie
Bismuth | |
23 hPa (17mm Hg) at 20°C | |
MFCD00134033 | |
Colorless | |
[Bi] | |
208.98 | |
CHEBI:33301 |
7440-69-9, 7732-18-5 | |
Bi | |
Liquid | |
JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N | |
bismuth | |
5359367 | |
Nitric acid: 5.0%; Bismuth: 0.1%; Water: 94.9% |
Veiligheid en behandeling
P234-P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P390-P501c
H290-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Hazard Class: 8, Packing Group: III
missing translation for 'einecsNumber' : 231-714-2
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
- Bismuth, plasma standard solution, Specpure, Bi 1000µg/ml
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
Gevarenaanduiding
- H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
Veiligheidsmaatregel
- P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
- P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
- P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P405-Achter slot bewaren.
- P501-Inhoud/verpakking afvoeren naar .
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: Nitric acid