Learn More
Bismuth(III) chloride, ultra dry, 99.997+% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7787-60-2 | BiCl3 | 315.33 g/mol
102.51 - 366.83
Chemische identificatiekenmerken
CAS 7787-60-2
Moleculaire formule BiCl3
Molecular Weight (g/mol) 315.33
MDL-nummer MFCD00003461
InChI Key JHXKRIRFYBPWGE-UHFFFAOYSA-K
Synoniem bismuth trichloride, bismuth chloride, trichlorobismuthine, trichlorobismuth, bismuth iii chloride, bismuthine, trichloro, trichlorobismute, bismuth lll chloride
PubChem CID 24591
IUPAC Name trichlorobismuthane
SMILES Cl[Bi](Cl)Cl
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11353847
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
035680.06
5 g
102.51
11363847
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
035680.14
25 g
366.83
Beschrijving
Beschrijving
Bismuth chloride is used as a catalyst in organic synthesis. In particular, it catalyzes the Michael reaction and the Mukaiyama-aldol reaction. The addition of other metal iodides increases its catalytic activity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Ampouled under argon
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
7787-60-2
315.33
JHXKRIRFYBPWGE-UHFFFAOYSA-K
24591
Cl[Bi](Cl)Cl
BiCl3
MFCD00003461
bismuth trichloride, bismuth chloride, trichlorobismuthine, trichlorobismuth, bismuth iii chloride, bismuthine, trichloro, trichlorobismute, bismuth lll chloride
trichlorobismuthane
Specificatie
∼430°C (sublimation)
230°C to 232°C
7787-60-2
Powder
BiCl3
UN3260
bismuth trichloride, bismuth chloride, trichlorobismuthine, trichlorobismuth, bismuth iii chloride, bismuthine, trichloro, trichlorobismute, bismuth lll chloride
JHXKRIRFYBPWGE-UHFFFAOYSA-K
trichlorobismuthane
24591
≥99.997%
Hygroscopic
Bismuth(III) chloride
Ultra dry
White
(metals basis)
MFCD00003461
14,1262
It is soluble in methanol, diethyl ether, acetone.
Cl[Bi](Cl)Cl
315.33
315.34
Ampule
4.75 g/mL
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
H314-H318
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 8; Packing Group: III; Proper Shipping Name: CORROSIVE SOLID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 232-123-2
missing translation for 'rtecsNumber' : EB2690000
missing translation for 'tsca' : Yes
missing translation for 'storageNote' :
  • Ampouled under argon
Recommended Storage : Ambient temperatures; Store under Nitrogen
Productidentificatie
  • Bismuttrichloride
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B
Gevarenaanduiding
  • H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
Veiligheidsmaatregel
  • P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
  • P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
  • P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P405-Achter slot bewaren.
  • P501-Inhoud/verpakking afvoeren naar .