Learn More
Bismuth 2-ethylhexanoate, Thermo Scientific Chemicals
41.91 - 482.40
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 67874-71-9 |
---|---|
Moleculaire formule | C24H48BiO6 |
Molecular Weight (g/mol) | 641.622 |
MDL-nummer | MFCD00043803 |
InChI Key | MWXWNYHYPMRCHN-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | 2-Ethylhexanoic acid bismuth salt |
PubChem CID | 131857451 |
IUPAC Name | bismuth;2-ethylhexanoic acid |
SMILES | CCCCC(CC)C(=O)O.CCCCC(CC)C(=O)O.CCCCC(CC)C(=O)O.[Bi] |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
11354237
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036710.06 |
5 g |
41.91
5 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11374237
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036710.14 |
25 g |
147.74
25 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11364237
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036710.22 |
100 g |
482.40
100 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschrijving
Bismuth 2-ethylhexanoate is used as an industrial lubricant and dessicant. It is also used for synthesizing of urethane foam, urethane coating and other urethane products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
67874-71-9 | |
641.622 | |
MWXWNYHYPMRCHN-UHFFFAOYSA-N | |
131857451 | |
CCCCC(CC)C(=O)O.CCCCC(CC)C(=O)O.CCCCC(CC)C(=O)O.[Bi] |
C24H48BiO6 | |
MFCD00043803 | |
2-Ethylhexanoic acid bismuth salt | |
bismuth;2-ethylhexanoic acid |
Specificatie
Bismuth 2-ethylhexanoate | |
C24H48BiO6 | |
2-Ethylhexanoic acid bismuth salt | |
MWXWNYHYPMRCHN-UHFFFAOYSA-N | |
bismuth;2-ethylhexanoic acid | |
131857451 | |
Viscous Liquid |
67874-71-9 | |
MFCD00043803 | |
Not miscible with water. | |
CCCCC(CC)C(=O)O.CCCCC(CC)C(=O)O.CCCCC(CC)C(=O)O.[Bi] | |
641.622 | |
638.61 |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
H361
Suspected of damaging fertility or the unborn child.
P201-P202-P281-P308+P313-P501c
H361d
missing translation for 'einecsNumber' : 267-499-7
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
- Bismuth 2-ethylhexanoate
Signaalwoord
- Waarschuwing
Gevarencategorie
- Giftigheid voor de voortplanting Categorie 2
Gevarenaanduiding
- H361d-Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.
Veiligheidsmaatregel
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.