Learn More
Bis(4-methoxyphenyl)-1,1,2,2-tetramethyldisilane, 97%, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 6009-50-3 | C24H25N3O3S | 435.54 g/mol
48.64 - 138.69
Chemische identificatiekenmerken
CAS 6009-50-3
Moleculaire formule C24H25N3O3S
Molecular Weight (g/mol) 435.54
MDL-nummer MFCD09266190
InChI Key KCIJVZDZECUOJA-UHFFFAOYNA-N
Synoniem bis 4-methoxyphenyl-1,1,2,2-tetramethyldisilane, 1,2-bis 4-methoxyphenyl-1,1,2,2-tetramethyldisilane, amtsi087, 1,1,2,2-tetramethyl-1,2-bis 4-methoxyphenyl disilane, disilane,1,2-bis 4-methoxyphenyl-1,1,2,2-tetramethyl
PubChem CID 14866857
IUPAC Name (4-methoxyphenyl)-[(4-methoxyphenyl)-dimethylsilyl]-dimethylsilane
SMILES CC1CC(NC2=CC=CC=C2)C2=CC=CC=C2N1C(=O)C1=CC=C(NS(C)(=O)=O)C=C1
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11337579
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
H28047.03
1 g
48.64
1 gram
11347579
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
H28047.06
5 g
138.69
5 gram
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
6009-50-3
435.54
KCIJVZDZECUOJA-UHFFFAOYNA-N
14866857
CC1CC(NC2=CC=CC=C2)C2=CC=CC=C2N1C(=O)C1=CC=C(NS(C)(=O)=O)C=C1
C24H25N3O3S
MFCD09266190
bis 4-methoxyphenyl-1,1,2,2-tetramethyldisilane, 1,2-bis 4-methoxyphenyl-1,1,2,2-tetramethyldisilane, amtsi087, 1,1,2,2-tetramethyl-1,2-bis 4-methoxyphenyl disilane, disilane,1,2-bis 4-methoxyphenyl-1,1,2,2-tetramethyl
(4-methoxyphenyl)-[(4-methoxyphenyl)-dimethylsilyl]-dimethylsilane
Specificatie
Bis(4-methoxyphenyl)-1,1,2,2-tetramethyldisilane
C24H25N3O3S
bis 4-methoxyphenyl-1,1,2,2-tetramethyldisilane, 1,2-bis 4-methoxyphenyl-1,1,2,2-tetramethyldisilane, amtsi087, 1,1,2,2-tetramethyl-1,2-bis 4-methoxyphenyl disilane, disilane,1,2-bis 4-methoxyphenyl-1,1,2,2-tetramethyl
CC1CC(NC2=CC=CC=C2)C2=CC=CC=C2N1C(=O)C1=CC=C(NS(C)(=O)=O)C=C1
435.54
330.57
6009-50-3
MFCD09266190
KCIJVZDZECUOJA-UHFFFAOYNA-N
(4-methoxyphenyl)-[(4-methoxyphenyl)-dimethylsilyl]-dimethylsilane
14866857
97%
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures