Learn More
Agilent BioTek Sodium Fluorescein Powder
1 mg vial
Marca: Agilent BioTek 98155
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Sodium Fluorescein Powder (1 mg vial)
- Used for FLx800 and Synergy fluorescence qualification tests
- For use with Agilent BioTek Microplate Washers and Readers
Specifica
1 mg | |
Sodium Fluorescein Powder | |
Agilent BioTek Microplate Washer and Reader Instruments |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto