Learn More
Agilent BioTek Accessories for BioStack Microplate Stacker
For use with BioStack4 microplate stacker
Specificatie
Voor gebruik met (apparatuur) | Biostack microplate stacker, lidded plates ≤22 mm or unlidded plates ≤17.8 mm |
---|
Beschrijving
- For use with lidded plates
- Note: Only for use with Biostack4
Specificatie
Biostack microplate stacker, lidded plates ≤22 mm or unlidded plates ≤17.8 mm |