Learn More
Mölnlycke™ Biogel™ PI Tech Gloves
GREENER_CHOICE
Sterile, cleanroom gloves with beaded anti-slip cuffs and curved fingers are suitable for use in aseptic and Class 100 (ISO 5) / EU GMP Grade A environments. Adviced to be worn in combination with the Biogel™ PI Tech Indicator Underglove to form a breach indication system.
509.00 - 636.00
Specificatie
Certificeringen/conformiteit ASTM D3577 Viral penetration ASTM F1671 Pyrogenicity ASTM D7102
Certifications/Compliance (Europe) EN 455, ISO 10282 , EN 374, EN 16523-1, PPE Cat. III, Quality/Environment ISO 13485, ISO 14001, Sterilisation ISO 11137, Viral penetration ISO 16604, Allergenicity ISO 10993, Labelling EN 556-1, EN ISO 15223-1, EN ISO 21420
Cleanroom Class Class 100 (ISO 5)
Accelerator Free No
AQL 0.65
Meer specificaties weergeven
Producten 8
Produktcode Merk Maat Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Maat Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
17825788
GREENER_CHOICE
Bekijk documenten
Mölnlycke™
4440955-02
5.5
636.00
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
17835728
GREENER_CHOICE
Bekijk documenten
Mölnlycke™
4440960-02
6
636.00
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
17855728
GREENER_CHOICE
Bekijk documenten
Mölnlycke™
4440965-02
6.5
636.00
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
17845728
GREENER_CHOICE
Bekijk documenten
Mölnlycke™
4440970-02
7
636.00
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
17875728
GREENER_CHOICE
Bekijk documenten
Mölnlycke™
4440975-02
7.5
636.00
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
17835788
GREENER_CHOICE
Bekijk documenten
Mölnlycke™
4440980-02
8
636.00
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
17865728
GREENER_CHOICE
Bekijk documenten
Mölnlycke™
4440985-02
8.5
636.00
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
17855768
GREENER_CHOICE
Bekijk documenten
Mölnlycke™
4440990-02
9
509.00
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Can be worn together with Biogel™ PI Tech Indicator™ Underglove to form a breach indication system
  • Exceed industry standard for force at break, tensile strength and elongation
  • Tested and cleared for use with chemotherapy agents
  • Synthetic polyisoprene
  • Every glove (100%) is air-inflation tested for holes typically not detected in a visual inspection
Specificatie
Specificatie
ASTM D3577 Viral penetration ASTM F1671 Pyrogenicity ASTM D7102
Class 100 (ISO 5)
0.65
Single-use
10.6 mil
Specific
Polyisoprene
0.25 mm
Sterile
0.20 mm
30 cm
EN 455, ISO 10282 , EN 374, EN 16523-1, PPE Cat. III, Quality/Environment ISO 13485, ISO 14001, Sterilisation ISO 11137, Viral penetration ISO 16604, Allergenicity ISO 10993, Labelling EN 556-1, EN ISO 15223-1, EN ISO 21420
No
White
Smooth
0.27 mm
Yes
9.8 mil
Powder Free
7.9 mil (Cuff)
11.8 in.