Learn More
Mölnlycke™ Biogel™ NeoTech Indicator Underglove
GREENER_CHOICE
Sterile, blue cleanroom undergloves with beaded cuffs and curved fingers are made to be worn in combination with the Biogel™ NeoTech overglove to form a breach indication system. The gloves are suitable for use in aseptic and Class 100 (ISO 5) / EU GMP Grade A environments.
396.00 - 495.00
Specificatie
Certificeringen/conformiteit ASTM D3577 Viral penetration ASTM F1671 Pyrogenicity ASTM D7102
Certifications/Compliance (Europe) EN 455, ISO 10282 , EN 374, EN 16523-1, PPE Cat. III, Quality/Environment ISO 13485, ISO 14001, Sterilisation ISO 11137, Viral penetration ISO 16604, Allergenicity ISO 10993, Labelling EN 556-1, EN ISO 15223-1, EN ISO 21420
Cleanroom Class Class 100 (ISO 5)
Accelerator Free No
AQL 0.65
Meer specificaties weergeven
Producten 8
Produktcode Merk Maat Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Maat Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
17825768
GREENER_CHOICE
Bekijk documenten
Mölnlycke™
4440655-00
5.5
495.00
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
17815748
GREENER_CHOICE
Bekijk documenten
Mölnlycke™
4440660-00
6
495.00
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
17805748
GREENER_CHOICE
Bekijk documenten
Mölnlycke™
4440665-00
6.5
495.00
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
17865768
GREENER_CHOICE
Bekijk documenten
Mölnlycke™
4440670-00
7
495.00
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
17825748
GREENER_CHOICE
Bekijk documenten
Mölnlycke™
4440675-00
7.5
495.00
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
17845768
GREENER_CHOICE
Bekijk documenten
Mölnlycke™
4440680-00
8
495.00
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
17845748
GREENER_CHOICE
Bekijk documenten
Mölnlycke™
4440685-00
8.5
495.00
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
17835748
GREENER_CHOICE
Bekijk documenten
Mölnlycke™
4440690-00
9
396.00
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Blue underglove can be worn together with Biogel™ NeoTech to form a breach indication system
  • Exceed industry standard for force at break, tensile strength and elongation
  • Tested and cleared for use with chemotherapy agents
  • Synthetic polychloroprene
  • Biogel hydrogel polymer coating for easy donning
  • Every glove (100%) is air-inflation tested for holes typically not detected in a visual inspection
Specificatie
Specificatie
ASTM D3577 Viral penetration ASTM F1671 Pyrogenicity ASTM D7102
Class 100 (ISO 5)
0.65
Single-use
8.3 mil
Specific
Polychloroprene
0.19 mm
Sterile
0.17 mm
11.8 in.
EN 455, ISO 10282 , EN 374, EN 16523-1, PPE Cat. III, Quality/Environment ISO 13485, ISO 14001, Sterilisation ISO 11137, Viral penetration ISO 16604, Allergenicity ISO 10993, Labelling EN 556-1, EN ISO 15223-1, EN ISO 21420
No
Blue
Smooth
0.21 mm
Yes
7.5 mil
Powder Free
6.5 mil (Cuff)
23 MPa
30 cm