Learn More
Ansell™ BioClean™ ESD Cleanroom Overshoes
Ansell™ BioClean™ ESD Cleanroom Overshoes have non-marking conductive tape providing dissipative properties when worn as instructed.
656.00 - 785.00
Specificatie
Materiaal Polypropylene, Polyester, Nylon
Latex Free No
Voor eenmalig gebruik Single-use
Steriliteit Non-sterile
Type sluiting Elastic Ankle
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Maat Kleur Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Maat Kleur Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
15288248
Bekijk documenten
Ansell™
ESD016W
406 mm (16 in.) White
656.00
Pack of 1000
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
15298248
Bekijk documenten
Ansell™
ESD018W
457 mm (18 in.) White
785.00
Pack of 1000
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
15208258
Bekijk documenten
Ansell™
ESD018B
457 mm (18 in.) Blue
785.00
Pack of 1000
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Non-marking conductive tape
  • ESD properties
  • Manufactured in a facility holding ISO 9001:2015 certification
  • Processed in an NEBB certified ISO Class 5 cleanroom environment
  • Shoe: Non-woven spun-bonded polypropylene
  • Tape: Polyester filament yarn (96%) with conductive nylon carbon filament yarn (4%)
  • Conductivity: Consistently below 35 Megohms
Specificatie
Specificatie
Polypropylene, Polyester, Nylon
Single-use
Elastic Ankle
1000 pieces
Controlled Environments Shoe Covers
No
Non-sterile
0.08 mm
170 mm
Video's
SDS
Documentatie
Documentatie
Product Certifications
Five (5) years from date of manufacture. Store in a dry, cool place (≤40°C) away from direct sunlight and fluorescent light.