Learn More
Agilent BioTek BioCell Vessel and Adapter
GREENER_CHOICE
For use with: Epoch, Synergy H1, Synergy HTX.
Merk:  Agilent BioTek 7272051
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 11593535
  • 321.00 / Each
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
BioCell Adapter Plate Assembly can hold up to 8 BioCell cuvets (BT7272051) for 1 cm pathlength measurements in a Agilent BioTek microplate spectrophotometer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specificatie
Specificatie
Cuvette
Epoch, Synergy H1, Synergy HTX
1cm absorbance measurements
Quartz