Learn More
Beryllium Standard For ICP, 1000μg/mL in 2% HNO3, Assurance Grade, SPEX CertiPrep™
Referentiemateriaal NIST-Traceable-gecertificeerd volgens ISO/IEC-richtlijn 34
82.00 - 199.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 7440-41-7, 7697-37-2, 7732-18-5 |
---|---|
Moleculaire formule | Be |
Molecular Weight (g/mol) | 9.01 |
MDL-nummer | MFCD00134032 |
InChI Key | ATBAMAFKBVZNFJ-UHFFFAOYSA-N |
PubChem CID | 5460467 |
ChEBI | CHEBI:33783 |
IUPAC Name | beryllium |
SMILES | [Be] |
Inclusief: NIST-traceerbaar certificaat van analyse geaccrediteerd door ISO/IEC 17025 en ISO/IEC Guide 34, veiligheidsinformatiebladen
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
10396022
|
SPEX Certiprep
PLBE2-2Y |
125 ml | LDPE-fles, drie keer uitgeloogd |
82.00
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
10274382
|
SPEX Certiprep
PLBE2-2X |
500 mL | Triple-leached LDPE bottle |
199.00
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
Beschrijving
Anorganische standaard gemaakt voor AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, en instrumenten
Analiet | Concentratie |
---|---|
Be | 1000 μg/ml |
Certificeringen
Geaccrediteerd door A2LA voor ISO/IEC 17025 en ISO/IEC Guide 34 en gecertificeerd door UL-DQS voor ISO 9001
Compliance
Conform GHS/OSHA
Chemische identificatiekenmerken
7440-41-7, 7697-37-2, 7732-18-5 | |
9.01 | |
ATBAMAFKBVZNFJ-UHFFFAOYSA-N | |
CHEBI:33783 | |
[Be] |
Be | |
MFCD00134032 | |
5460467 | |
beryllium |
Specificatie
Beryllium Standard | |
0.1, 2.0, 97.9 | |
Garantiecertificaat voor analyse rapporteert maximaal 30 bestanddelen op ppb-niveau. | |
Be | |
AA, ICP | |
[Be] | |
beryllium | |
5460467 | |
Certified Reference Material | |
Assurance |
7440-41-7, 7697-37-2, 7732-18-5 | |
0.1, 2.0, 97.9 | |
Tot 68 elementen worden gescand met de gevonden waarden voor ICP- en ICP-MS-standaarden. De gevonden waarde van de sporen van metaalonzuiverheden wordt vermeld op het analysecertificaat. | |
MFCD00134032 | |
ATBAMAFKBVZNFJ-UHFFFAOYSA-N | |
AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF en andere analytische instrumenten | |
9.01 | |
CHEBI:33783 | |
2% HNO3 | |
Matrix Concentration Cat. No. 2-5% HNO31000μg/mL PLBE2-2Y, -2X 10,000 PLBE2-3Y, -3X |
Veiligheid en behandeling
May cause cancer. Causes severe skin burns and eye damage.
missing translation for 'dotInformation' : Hazardous
Recommended Storage : Ambient
Productidentificatie
Signaalwoord
Gevarencategorie
Gevarenaanduiding
Veiligheidsmaatregel
Aanvullende informatie
- 1000 ug/mL Beryllium
Signaalwoord
- Gevaar||Waarschuwing
Gevarencategorie
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
Gevarenaanduiding
- H315-Veroorzaakt huidirritatie.
- H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Veiligheidsmaatregel
- P101-Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
- P102-Buiten het bereik van kinderen houden.
- P103-Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
- P264-Na het werken met dit product grondig wassen.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P332+P313-Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
- P337+P313-Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
- P362+P364-Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: nitric acid, Beryllium from Beryllium Acetate
Product uitsluitend bestemd voor laboratoriumgebruik