Learn More
Azoture de benzyle, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11372878
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
50 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 622-79-7 | C7H7N3 | 133.154 g/mol
Benzyl azide is used in the synthesis of 1,2,3-triazole derivatives. It serves as a reagent used to introduce a PhCH2N group into a molecule.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 622-79-7
Formule moléculaire C7H7N3
Poids moléculaire (g/mol) 133.154
Numéro MDL MFCD00013836
Clé InChI UDLLFLQFQMACJB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme azidomethyl benzene, benzyl azide, benzylazide, benzene, azidomethyl, alpha-azidotoluene, toluene, .alpha.-azido, unii-hfd57z7j9j, .alpha.-azidotoluene, ccris 8029
CID PubChem 12152
Nom IUPAC azidométhylbenzène
SMILES C1=CC=C(C=C1)CN=[N+]=[N-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzyl azide
Couleur Brun à incolore
Densité 1.065
Point d’ébullition 82°C to 85°C (16 mmHg)
Point d’éclair 43°C (110°F)
Indice de réfraction 1.5341
Quantité 50 g
Numéro UN UN1993
Informations sur la solubilité Insoluble in waterMiscible with ethanol and diethyl ether; Immiscible with water.
Poids de la formule 133.15
Pourcentage de pureté 94%
Forme physique Liquide