Learn More
Bel Art™ Stack Rack Test Tube Racks
Feature interlocking end plates with handles for secure stacking.
53.25 - 63.57
Specificatie
Producttype Test Tube Rack
Autoclaveerbaar Autoclavable
Kleur White
Materiaal Polypropylene
Vorm Rectangular
Meer specificaties weergeven
Producten 4
Produktcode Merk Registraties Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Registraties Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
15550092
Bekijk documenten
Bel Art™
F18860-1013
Tubes (10 to 13 mm)
55.84
1 stuk
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
15570092
Bekijk documenten
Bel Art™
F18860-1620
Tubes (16 to 20 mm)
53.25
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
15590092
Bekijk documenten
Bel Art™
F18860-2630
Tubes (25 to 30 mm)
60.00
1 stuk
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
15580092
Bekijk documenten
Bel Art™
F18860-2125
Tubes (20 to 25 mm)
63.57
1 stuk
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
Feature interlocking end plates with handles for secure stacking.
  • Polypropylene rack
  • Sturdy and chemical resistant
  • For tubes up to 10cm (4 in.) long
  • Numbered and lettered rows for easy tube identification
  • Steam autoclavable at 121°C (250°F)
  • With white surface to make color comparisons easy
  • Does not shatter or stain
Specificatie
Specificatie
Test Tube Rack
White
Rectangular