Learn More
Bel-Art™ Spray Pump Bottles
Low-density polyethylene plunger style bottle delivers a fine mist spray.
96.34
Specificatie
Materiaal | LDPE |
---|---|
Aantal | 12/Pk. |
Steriliteit | Non-sterile |
Closure Included | Yes |
Autoclaveerbaar | Not Autoclavable |
Produktcode | Merk | Inhoud (metrisch) | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Inhoud (metrisch) | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
13157256
|
Bel-Art™
F11633-0000 |
250 mL |
96.34
Pack of 12 |
|
|||||
Beschrijving
Low-density polyethylene plunger style bottle delivers a fine mist spray.
- Includes clear cap to help prevent evaporation and accidental leaks
- 12/Pk.
Specificatie
LDPE | |
Non-sterile | |
Not Autoclavable | |
No | |
Cylindrical | |
Blank | |
18 mm |
12/Pk. | |
Yes | |
Reusable | |
Narrow, Threaded | |
Spray Bottle | |
Polystyrene | |
Threaded |