Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Polygon Spinbar™ magnetische roerstaven zonder ronde, draaibare beugel
Voegt turbulentie toe ten opzichte van soortgelijke gladde cilindrische roerstaven van een dergelijke grootte. SP Scienceware™ Polygon Spinbar™ magnetische roerstaven zonder ronde draaibare beugel worden vervaardigd in een geregistreerde ISO 9001:2008-fabriek.
Merk: Bel-Art™ F37120-0040
Beschrijving
Adds turbulence relative to similar smooth size cylindrical bars. Manufactured in a registered ISO 9001:2008 facility.
- Alnico magnet encapsulated in FDA Grade, USP Class VI Teflon™ PTFE low-friction coating; durable and inert
- Manufactured in a registered ISO 9001:2008 facility
- Autoclave safe
Specificatie
Ja | |
Wit | |
1.625 in. | |
8 mm | |
Alnico Magnet | |
Polygon |
FDA, USP Class VI, ISO 9001:2008 | |
0.3125 in. | |
PTFE, FDA-grade, USP Class VI | |
40 mm | |
50 | |
Magnetic Stir Bar |