Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Polygon Spinbar™ magnetische roerstaven zonder ronde, draaibare beugel
Voegt turbulentie toe ten opzichte van soortgelijke gladde cilindrische roerstaven van een dergelijke grootte. SP Scienceware™ Polygon Spinbar™ magnetische roerstaven zonder ronde draaibare beugel worden vervaardigd in een geregistreerde ISO 9001:2008-fabriek.
Merk:  Bel-Art™ F37120-0025
6.82 EUR valid until 2025-07-13
Use promo code "24135" to get your promotional price.
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 11348713
  • 7.20 /
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
Adds turbulence relative to similar smooth size cylindrical bars. Manufactured in a registered ISO 9001:2008 facility.
  • Alnico magnet encapsulated in FDA Grade, USP Class VI Teflon™ PTFE low-friction coating; durable and inert
  • Manufactured in a registered ISO 9001:2008 facility
  • Autoclave safe
Specificatie
Specificatie
Ja
Wit
1 in.
8 mm
Alnicomagneet
Veelhoek
FDA, USP klasse VI, ISO 9001:2008
0.3125 in.
PTFE, FDA-grade, USP Class VI
25 mm
50
Magnetic Stir Bar