Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Polygon Spinbar™ magnetische roerstaven zonder ronde, draaibare beugel
Voegt turbulentie toe ten opzichte van soortgelijke gladde cilindrische roerstaven van een dergelijke grootte. SP Scienceware™ Polygon Spinbar™ magnetische roerstaven zonder ronde draaibare beugel worden vervaardigd in een geregistreerde ISO 9001:2008-fabriek.
Merk: Bel-Art™ F37120-0038
7.99 EUR valid until 2025-07-13
Use promo code "24135" to get your promotional price.
Beschrijving
Adds turbulence relative to similar smooth size cylindrical bars. Manufactured in a registered ISO 9001:2008 facility.
- Alnico magnet encapsulated in FDA Grade, USP Class VI Teflon™ PTFE low-friction coating; durable and inert
- Manufactured in a registered ISO 9001:2008 facility
- Autoclave safe
Specificatie
Ja | |
Wit | |
1 inch | |
9.5 mm | |
Alnicomagneet | |
Veelhoek |
FDA, USP klasse VI, ISO 9001:2008 | |
0.37 inch | |
PTFE | |
25.4 mm | |
1 | |
Roerstaaf |