Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Holdfast™ Polypropylene Graduated Cylinders
Door de zeshoekige basis wordt kantelen en rollen voorkomen. Bel Art™ SP Scienceware™ Holdfast™-maatcilinders van polypropyleen zijn voorzien van een handgreep die stevige houvast biedt waardoor schenken veiliger wordt.
Merk:  Bel-Art™ F28461-1000
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 11342164
  • 34.47 /
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
Prevents tipping and rolling due to hexagonal base. Bel Art™ SP Scienceware™ Holdfast™ Polypropylene Graduated Cylinders include handle for a secure, solid grip for safer pouring.
  • One-piece cylinder with handle provides a secure, solid grip for safer pouring
  • Easy-to-read double scale with raised graduations
  • Hexagonal base prevents tipping and rolling
  • Will not create a meniscus
  • Handle opening: 8.9 × 2.9cm (3 × 1.20 in.)
  • Chemically resistant polypropylene
  • Autoclavable at 121°C (250°F)
Specificatie
Specificatie
PP (polypropyleen)
2.5 in.
Grote handgreep
10 ml
Zeshoekig
43.94 cm
Voor bewaren/toedienen
Dual, 10 ml
Ja
Round
17.3 in.
Graduated Cylinder