Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Barbed Fittings with Reducing Connector
These fittings ensure a tight, secure connection between tubing having different inner diameters (I.D.)
43.55 - 60.95
Specificatie
Autoclaveerbaar | Autoclavable |
---|---|
Materiaal | Polypropylene |
Inclusief | Reducing connector |
Kleur | Clear |
Produktcode | Merk | Voor gebruik met | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Voor gebruik met | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
15379658
|
Bel-Art™
H19558-0000 |
4.7 to 6mm |
43.55
12 stuks |
|
|||||
11744935
|
Bel-Art™
H19559-0000 |
4.7 to 9.5mm |
55.48
12 stuks |
|
|||||
12409620
|
Bel-Art™
06458-40 |
Fits 9 x 6mm Tubing I.D. | N/A | N/A | N/A | ||||
12429620
|
Bel-Art™
06458-50 |
6 to 12.7mm | N/A | N/A | N/A | ||||
15102335
|
Bel-Art™
06458-60 |
9.5 to 12.7mm |
60.95
12 stuks |
|
|||||
Beschrijving
- Chemical-resistant polypropylene plastic for use with wide range of liquids or gases
- FDA-grade for direct contact with food, drugs, and cosmetics
- Autoclavable
Specificatie
Autoclavable | |
Polypropylene | |
Reducing connector | |
Clear |