Learn More
BD Difco™ gelatine
Korrelvormige gelatine voor microbiologische procedures. BD Difco™-gelatine behoort tot een uitgebreide selectie van gedehydrateerde media.
Merk: BD 214340
This item is not returnable.
View return policy
Beschrijving
- Gebruiken voor: algemene microbiologische procedures
- Gedehydrateerd
- Cultuurmedia
- Korrelvormige gelatine
Specificatie
ISO/DIS, 11014 | |
Gelatine | |
Cultuurmedia voor de detectie van gelatine | |
500 g |
<30 °C | |
Gedehydrateerd granulaat | |
Fles |