Learn More
BD Difco™ gedehydrateerd kweekmedium: Gonococcale (GC) mediumbodem
For various additives in isolating and cultivating Neisseria gonorrhoeae and other fastidious microorganisms. BD Difco™ Dehydrated Culture Media: Gonococcal (GC) Medium Base is part of a large selection of dehydrated media.
Merk:  BD 228950
Produktcode. 11752904
  • 155.00 /
Edge
Beschrijving
Beschrijving
  • Dehydrated
  • Culture Media
  • Gonococcal (GC) Medium Base
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specificatie
Specificatie
<30°C
GC-voedingsbodem
Proteosepepton nr. 3 15 g/l, maïszetmeel 1 g/l, kaliumwaterstoffosfaat 4g/l, monokaliumfosfaat 1 g/l, natriumchloride 5 g/l, agar 10 g/l
Fles
Gedehydrateerd
Microbiology Media
Voor verschillende additieven bij isolatie en cultivering van Neisseria gonorrhoeae en andere veeleisende micro-organismen
500 g