Learn More
Julabo™ Bath Adapters
Merk:  Julabo™ 8890006
96.00 EUR valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 11917458
  • 98.40 / 2 stuks
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
Specificatie
Specificatie
CF30, CF31, CF40, CF41 Cryo-compact circulator, F25-HE refrigerated/heating circulator
Adapter
M16 x 1 female to NPT 3/8 in. male