Learn More
Barium bromide, 99%, pure, anhydrous, Thermo Scientific Chemicals
For ultra trace analysis
76.58 - 259.29
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 10553-31-8 |
---|---|
Moleculaire formule | BaBr2 |
Molecular Weight (g/mol) | 297.16 |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
15229826
|
Thermo Scientific Acros
315380500 |
50 g |
76.58
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
15239826
|
Thermo Scientific Acros
315382500 |
250 g |
259.29
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
10553-31-8 | |
BaBr2 | |
297.16 |
Specificatie
Barium bromide | |
10553-31-8 | |
BaBr2 | |
15,964 | |
297.16 | |
99% |
850.0°C | |
98.5% min. (Argentometry) | |
BaBr2 | |
Solubility in water: 104.1g/100mL (20°C). Other solubilities: soluble in methanol, almost insoluble in ethanol, ethyl acetate,, acetone, dioxane | |
297.16 | |
Pure |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Harmful if swallowed.
Harmful if inhaled.
GHS P Statement
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
GHS Signal Word: Warning
missing translation for 'einecsNumber' : 234-140-
- Barium bromide
Signaalwoord
- Waarschuwing
Gevarencategorie
- Acute toxiciteit Categorie 4
Gevarenaanduiding
- H302-Schadelijk bij inslikken.
- H332-Schadelijk bij inademing.
Veiligheidsmaatregel
- P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
- P301+P312-NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM / arts/ raadplegen.
- P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: Barium bromide