Learn More
BUCHI V-850 en V-855 vacuümregelaars
Universal units for the display, adjustment and control of all vacuum systems
Merk: BUCHI 047297
Beschrijving
Voorkom 'bumping' bij verdampingstoepassingen door de introductie van precisieregeling en het vermijden van al te agressieve eindvacuüminstellingen. Compacte, intuïtieve eenheden zijn geschikt voor talrijke toepassingen. Geïntegreerde ontluchtingsklep en druksensor zijn bestand tegen chemicaliën. Combineer met een Buchi V-700/710-vacuümpomp voor hysteresevrije vacuümregeling of voeg een klepeenheid en een V-850/855 toe en regel uw vacuüm met precisie.
Kenmerken V-850-vacuümregelaar:
- Eenvoudige bediening met grote regelknop en 4 inch grafisch display
- Timerfunctie voor procesbeëindiging na vooraf gespecificeerde tijd
- Buchi Wizard - snelle & eenvoudige menu-instelling
- LabVac-functie - continue werking met minimale energievereisten
- Oplosmiddelenbibliotheek - 43 oplosmiddelen voorgeprogrammeerd om parameterselectie te vereenvoudigen
- Gradiënt- en herhaalfunctie voor voorzichtige destillatie van uw meest lastige oplosmiddelen
- Bewaart maximaal 15 processen die zijn geprogrammeerd met de gradiëntmodus
- EasyVac - automatische procesregeling op basis van dampdrukdetectie
- Automatische destillatie - vereist unieke fasesonde
Compliance
UL, CE, CSA
Specificatie
CE, CSA, UL | |
Rotavapor R-220 en 205 | |
10°C to 40°C | |
1400 to 0 mbar (hPa);, 1050 to 1 torr | |
120 mm | |
160 mm | |
106 mm | |
540 g | |
100/230 V |
V-850 vacuümregelaar | |
Support, Communication Cable and Power Pack | |
10°C to 40°C | |
4.7 in. | |
6.3 in. | |
4.17 inch | |
1.19 lb. | |
30 VDC (met aansluiting op Rotavapor en vacuümpomp V-700/710) of 85 tot 264VDC-voedingsbron |