Learn More
Azlon™ polypropyleen maatflessen met beschrijfbaar gedeelte
Gebruik deze doorzichtige flessen van polypropyleen voor toepassingen met voedselcontact conform EU- en V.S.-voorschriften. Azlon™ polypropyleen maatflessen met beschrijfbaar gedeelte hebben een lekvrij, linervrij ontwerp en een goede chemische bestendigheid.
Merk:  Azlon BLP0125PGRAD
22.66 EUR valid until 2025-07-13
Use promo code "24135" to get your promotional price.
Produktcode. 11333494
  • 23.85 /
Only null left
Edge
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Flessen van zeer helder polypropyleen
  • Lekvast ontwerp zonder liner
  • Duidelijk en helder gedrukte schaalverdeling toont milliliters en fluid ounces
  • Gedrukt met grote witte schrijfplaat voor eenvoudige etikettering
  • Gladde binnenwand zorgt voor efficiënt uitschenken en maakt reinigen eenvoudiger
  • Ideaal voor zowel vloeistoffen als vaste stoffen, perfect voor microbiologische bemonstering
  • Geschikt voor de autoclaaf op 121 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specificatie
Specificatie
125 ml
Polypropyleen
Ja
Ja
100 mm
38 mm
Schroefdop
32 mm
10 verpakking
Ja
Breed
Polypropyleen
50 mm