Learn More
Azlon™ Azlon™ ronde flessen met brede hals, bruingeel, polypropyleen
Berg allerlei soorten lichtgevoelige materialen op in deze kunststof flessen met brede hals. Azlon™ polypropyleen, geelbruine, ronde flessen met brede hals hebben een lekvrij, linerloos ontwerp voor eenvoudig vullen en legen van vaste of vloeibare monsters.
Merk:  Azlon™ BWP0060AP
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 12094687
  • 13.30 / Pack of 10
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
Store a wide range of light sensitive materials in these wide-neck plastic bottles. AzlonTM Polypropylene Amber Wide Neck Round Bottles feature a leak-proof, liner-less design and offer good chemical resistance.
  • Amber high quality, heavy duty bottles
  • Non-stick polypropylene screw caps
  • Good chemical resistance
  • Opaque, rigid amber polypropylene bottles with black polypropylene screw caps
  • Smooth inner contours for efficient pouring and ease of cleaning
  • Heavy-duty and very durable in use
  • Autoclavable at 121°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specificatie
Specificatie
60 ml
Bruingeel
Ideaal voor opslag van een brede reeks aan lichtgevoelige vloeibare of vaste stoffen
10 verpakking
CCD 077; SW-CDC-001501; EN-8-1007-22-0912
Ja
Rond
Round Wide Mouth Bottle
Polypropyleen
Schroefdop
2.02 oz.
22 mm
Polypropyleen
Zwart
Ja
Breed
84 mm
3.30 in.
40 mm