Learn More
Azlon™ PMP Conical Flask
Manufactured from transparent PMP
Merk:  Azlon FDE448
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 12433621
  • 38.50 / 1 stuk
Explore more special offers
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Wide neck with PP screw cap
  • Flask and cap can be autoclaved at 121°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specificatie
Specificatie
Polypropylene
500 mL
100 mL
1
45/40
Screw Cap
GL52
Transparent
PMP
182 mm
Conical
Autoclavable
117 mm
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
SDS
Documentatie
Documentatie
Certificates
Speciale aanbiedingen
Speciale aanbiedingen