Learn More
Azlon™ Azlon™ LDPE-veiligheidswasflessen met opdruk
Maak aangepaste labels voor deze doe-het-zelf LDPE-wasflessen. Azlon™ LDPE-wasflessen met veiligheidsetiket worden geleverd met zelfklevende labels en zijn ideaal voor diverse toepassingen van vloeistofopslag en monstername. DripLok™-dampventilerende doppen bieden meer veiligheid bij vluchtige oplosmiddelen.
Merk:  Azlon™ WGW020VTML
42.29 EUR valid until 2025-07-13
Use promo code "24135" to get your promotional price.
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 12500066
  • 54.08 / 5 stuks
Only null left
Edge
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
Create custom labels for these do-it-yourself LDPE wash bottles. Azlon™ LDPE DIY Printed Safety Wash Bottles come with adhesive hazard labels and are ideal for a variety of liquid storage and sampling applications. DripLok™ vapor venting caps provide increased safety with volatile solvents.
  • Do-it-yourself wash bottles with blank write-on panel
  • Indelibly printed in three languages (English, French and German)
  • Supplied with adhesive hazard labels
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specificatie
Specificatie
1000 ml
38 mm
Witte dop, veiligheidsstickers, blanco label
5 per verpakking
Wit
Nr.
5.6 cm
90 mm
Doorzichtig
34 mm
LDPE
–50 to 80°C
Ja
Breed
Polypropyleen
Dop