Learn More
Axygen™ 10μL Microvolume Filter Tips
Voorkom kruisbesmetting met robotische punten met filterbarrière. Axygen™ 10μL microvolume-filterpunten zijn beschikbaar met Maxymum Recovery™-technologie, zodat dure monsters preciezer en nauwkeuriger kunnen worden teruggewonnen. Er zijn ook extra lange en gesteriliseerde pipetpunten beschikbaar.
Merk:  Axygen™ T-300-R
29.22 EUR valid until 2025-08-22
Use promo code "24148" to get your promotional price.
Produktcode. 12659595
  • 56.45 /
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
Technologisch geavanceerde pipetpunten met filterbarrière
  • Ideaal voor DNA-amplificatie en microbiologische toepassingen waarbij resultaten ongeldig kunnen raken door sporen van verontreiniging
  • Filter laat lucht door, maar voorkomt kruisbesmetting doordat aerosols of vloeistoffen worden tegengehouden
  • Elk filter wordt door een robot in de punt geplaatst, zodat er zich geen nucleasebesmetting kan voordoen
  • Verpakt in rekken met afgedichte onderkant en deksels om besmetting te voorkomen
  • Niet-pyrogene, transparante filters van polyethyleen zijn vrij van DNA-inhibitors en uitloogbare additieven
  • Gesteriliseerde/niet-gesteriliseerde punten met extra lange en Maxymum Recovery™-opties beschikbaar:
    • Ultra Micro extra lange, transparante pipetpunten voor Pipetman P2/P10 en Eppendorf Research/Reference
    • Maxymum Recovery-technologie voor zeer lage retentie en hoog rendement
    • Microvolume met aerosolbarrière beschikbaar in het punttype Maxymum Recovery
Informatie over bestelling
  • Niet-gefilterde bulk: 1000 punten per verpakking, 240 verpakkingen per doos, gefilterde bulk: 1000 punten per verpakking, 10 verpakkingen per doos
  • In rekken: 96 punten per rek, 10 rekken per verpakking, 5 verpakkingen per doos
  • In stapelrekken: 96 punten per rek, 5 rekken per stapel,10 stapels per doos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specificatie
Specificatie
0.5 tot 10 μl
Niet-steriel
Vrij van RNase en DNase
Voldoen aan USP 3127 (verontreiniging met zware metalen)
Voor terugwinning van kostbare monsters met verbeterde precisie en nauwkeurigheid
Punt
Gilson™ Pipetman™ P10, Gilson™ Pipetman™ P2
Filtered
Transparant
DNase, Rnase Free
Rack
96 Tips/Rack, 10 Racks/Pk, 5 Packs/Cs
Polypropyleen