Learn More
Karl Hecht™ Reageerbuisje met ronde bodem, AR-glas/natronkalkglas
Ideal for routine laboratory analysis and procedures. Karl Hecht™ AR-Glas™ Round Bottom Test Tubes are manufactured from durable AR-Glas soda glass.
Merk:  Karl Hecht™ 42775027
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 10393651
  • 11.00 /
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Rimless
  • With heavy wall
  • Available in a range of sizes
Specificatie
Specificatie
100 mm
nr.
Reageerbuisje
Doos; 100 per pak; 100 per pak; Doos
11.6 mm