Learn More
Antimony(III) n-butoxide, 99+%, Thermo Scientific™
Preparation of coatings, as a catalyst
23.11 - 327.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS 2155-74-0
Moleculaire formule C12H27O3Sb
Molecular Weight (g/mol) 341.105
MDL-nummer MFCD00015238
InChI Key YGBFTDQFAKDXBZ-UHFFFAOYSA-N
Synoniem antimony iii butoxide, 1-butanol, antimony 3+ salt, antimony iii n-butoxide, tributoxystibine, antimony 3+ tributan-1-olate, acmc-20als1, antimony iii butan-1-olate, antimony 3+ ; butan-1-olate, antimony 3+ ion tris butan-1-olate, antimony 3+ tris butan-1-olate
PubChem CID 102217
IUPAC Name antimony(3+);butan-1-olate
SMILES CCCC[O-].CCCC[O-].CCCC[O-].[Sb+3]
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Marke Aantal Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Aantal Preis Menge & Verfügbarkeit  
11359428
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific Alfa Aesar
043295.04
2 g N/A N/A N/A
11339428
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific Alfa Aesar
043295.09
10 g N/A N/A N/A
11349428
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific Alfa Aesar
043295.18
50 g N/A N/A N/A
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
2155-74-0
341.105
YGBFTDQFAKDXBZ-UHFFFAOYSA-N
102217
CCCC[O-].CCCC[O-].CCCC[O-].[Sb+3]
C12H27O3Sb
MFCD00015238
antimony iii butoxide, 1-butanol, antimony 3+ salt, antimony iii n-butoxide, tributoxystibine, antimony 3+ tributan-1-olate, acmc-20als1, antimony iii butan-1-olate, antimony 3+ ; butan-1-olate, antimony 3+ ion tris butan-1-olate, antimony 3+ tris butan-1-olate
antimony(3+);butan-1-olate
Spezifikation
Antimony (III) n-butoxide
1.264 g/mL
>110°C (230°F)
MFCD00015238
Moisture sensitive
Soluble in anhydrous butanol
CCCC[O-].CCCC[O-].CCCC[O-].[Sb+3]
341.105
341.1
Liquid
2155-74-0
133°C to 135°C (0.4 mmHg)
C12H27O3Sb
UN3082
antimony iii butoxide, 1-butanol, antimony 3+ salt, antimony iii n-butoxide, tributoxystibine, antimony 3+ tributan-1-olate, acmc-20als1, antimony iii butan-1-olate, antimony 3+ ; butan-1-olate, antimony 3+ ion tris butan-1-olate, antimony 3+ tris butan-1-olate
YGBFTDQFAKDXBZ-UHFFFAOYSA-N
antimony(3+);butan-1-olate
102217
≥99%
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H302-H332
Harmful if swallowed.
Harmful if inhaled.
P261-P264b-P270-P271-P301+P312-P304+P340-P312-P330-P501c
H302+H332
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 9; Packing Group: III; Proper Shipping Name: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 218-456-6
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt