Learn More
Amphotericin B, MP Biomedicals
113.00 - 2130.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 1397-89-3 |
---|---|
Moleculaire formule | C47H73NO17 |
Molecular Weight (g/mol) | 924.09 |
MDL-nummer | MFCD00877763 |
InChI Key | APKFDSVGJQXUKY-ZNVUZQDLSA-N |
Synoniem | Amphomoronal, Fungizone, Amphotericine B |
PubChem CID | 134129663 |
SMILES | C[C@H]1O[C@@H](O[C@@H]2C[C@@H]3O[C@@](O)(C[C@H](O)[C@H]3C(O)=O)C[C@@H](O)C[C@@H](O)[C@H](O)CC[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)O[C@@H](C)[C@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)\C=C/C=C\C=C/C=C\C=C/C=C\C=C/2)[C@@H](O)[C@@H](N)[C@@H]1O |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
17660917
|
MP Biomedicals
0219504380 |
100 mg |
113.00
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
11420892
|
MP Biomedicals
0219504383 |
250 mg |
196.00
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
11430892
|
MP Biomedicals
0219504390 |
500 mg |
353.00
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
11440892
|
MP Biomedicals
0219504391 |
1 g |
530.00
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
11450892
|
MP Biomedicals
0219504394 |
5 g |
2130.00
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
Beschrijving
Chemische identificatiekenmerken
1397-89-3 | |
924.09 | |
APKFDSVGJQXUKY-ZNVUZQDLSA-N | |
134129663 |
C47H73NO17 | |
MFCD00877763 | |
Amphomoronal, Fungizone, Amphotericine B | |
C[C@H]1O[C@@H](O[C@@H]2C[C@@H]3O[C@@](O)(C[C@H](O)[C@H]3C(O)=O)C[C@@H](O)C[C@@H](O)[C@H](O)CC[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)O[C@@H](C)[C@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)\C=C/C=C\C=C/C=C\C=C/C=C\C=C/2)[C@@H](O)[C@@H](N)[C@@H]1O |
Specificatie
Amphotericin B | |
from Streptomyces sp. | |
1397-89-3 | |
C47H73NO17 | |
Amphomoronal, Fungizone, Amphotericine B | |
C[C@H]1O[C@@H](O[C@@H]2C[C@@H]3O[C@@](O)(C[C@H](O)[C@H]3C(O)=O)C[C@@H](O)C[C@@H](O)[C@H](O)CC[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)O[C@@H](C)[C@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)\C=C/C=C\C=C/C=C\C=C/C=C\C=C/2)[C@@H](O)[C@@H](N)[C@@H]1O | |
924.09 | |
924.1 |
Amphotericin B | |
Powder | |
Yellow | |
MFCD00877763 | |
APKFDSVGJQXUKY-ZNVUZQDLSA-N | |
(1R,3S,5R,6R,9R,11R,15S,16R,17R,18S,19Z,21Z,23Z,25Z,27Z,29Z,31Z,33R,35S,36R,37S)-33-{[(2R,3S,4S,5S,6R)-4-amino-3,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy}-1,3,5,6,9,11,17,37-octahydroxy-15,16,18-trimethyl-13-oxo-14,39-dioxabicyclo[33.3.1]nonatriaconta-19,21,23,25,27,29,31-heptaene-36-carboxylic acid | |
134129663 |
Veiligheid en behandeling
missing translation for 'einecsNumber' : 215-742-2
Productidentificatie
Signaalwoord
Gevarencategorie
Gevarenaanduiding
Veiligheidsmaatregel
Aanvullende informatie
- Amphotericin B
Signaalwoord
- Waarschuwing
Gevarencategorie
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
- H315-Veroorzaakt huidirritatie.
- H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Veiligheidsmaatregel
- P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
- P264-Na het werken met dit product grondig wassen.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P321-Specifieke behandeling vereist (zie op dit etiket).
- P405-Achter slot bewaren.
- P501b-Inhoud/verpakking afvoeren naar verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: Amphotericin B